Malachitgrün-Oxalat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat
APOSBIM2437-100GEA 85.5 CHF
APOSBIM2437-100G
Malachitgrün-Oxalat
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Melting Pt: 144…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III