4-Nitrophenyl-α-D-mannopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Nitrophenyl α-D-Mannopyranoside, 4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside
BIM1208-1G BIM1208-500MG
APOSBIM1208-1GEA 71.5 CHF
APOSBIM1208-1G APOSBIM1208-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-mannopyranosid
4-Nitrophenyl-α-D-mannopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Melting Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066002
CAS-Nummer: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6