2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM1206-5G
APOSBIM1206-5GEA
279
CHF
APOSBIM1206-5G
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Substrate for b-D-Glucosidase
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301,25 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00065048 CAS-Nummer: 2816-24-2 |