4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM1205-1G
BIM1205-250MG
APOSBIM1205-1GEA
514
CHF
APOSBIM1205-1G
APOSBIM1205-250MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formel:
C₁₂H₁₅NO₇ MW: 285,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063697 CAS-Nummer: 10231-84-2 |