Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
BIM1063-5G BIM1063-25G BIM1063-100G
APOSBIM1063-5GEA 43.6 CHF
APOSBIM1063-5G APOSBIM1063-25G APOSBIM1063-100G
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 98%
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1