Moniliformin sodium salt (aus Fusarium moniliforme)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 688 CHF
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (aus Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Formel: C₄HO₃·Na
Melting Pt: 345…355 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 71376-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II