Mithramycin A (aus Streptomyces argillaceus)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Plicamycin
APOSBIM1003-25MGEA 1440 CHF
APOSBIM1003-25MG APOSBIM1003-1MG APOSBIM1003-5MG
Mithramycin A (aus Streptomyces argillaceus)
Mithramycin A
Formel: C₅₂H₇₆O₂₄
MW: 1085,1 g/mol
Melting Pt: 180…183 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00135618
CAS-Nummer: 18378-89-7