MOPS-Na ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat3-(N-Morpholino)propansulfonsäure NatriumsalzMOPS Natriumsalz
APOSBIM0197-500GEA 103 CHF
APOSBIM0197-500G
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
  • Buffer
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7