Minocyclin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM0172-1G BIM0172-5G BIM0172-10G
APOSBIM0172-1GEA 88.9 CHF
APOSBIM0172-1G APOSBIM0172-5G APOSBIM0172-10G
Minocyclin Hydrochlorid
Minocyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₃H₂₇N₃O₇
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083669
CAS-Nummer: 13614-98-7
EINECS: 237-099-7