L-Ergothioneine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)propanoate, Ergothioneine
BIM0136-100MG BIM0136-250MG BIM0136-500MG
APOSBIM0136-100MGEA 105 CHF
APOSBIM0136-100MG APOSBIM0136-250MG APOSBIM0136-500MG
L-Ergothioneine
L-Ergothioneine
Formel: C₉H₁₅N₃O₂S
MW: 229,3 g/mol
Melting Pt: 255…259 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00167474
CAS-Nummer: 497-30-3