Minoxidil
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM0127-1G
BIM0127-25G
BIM0127-5G
APOSBIM0127-1GEA
26.2
CHF
APOSBIM0127-1G
APOSBIM0127-25G
APOSBIM0127-5G
Minoxidil
Minoxidil
Formel:
C₉H₁₅N₅O Melting Pt: 272…274 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063409 CAS-Nummer: 38304-91-5 |