Lactulose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 332 CHF
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Melting Pt: 169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151469
CAS-Nummer: 4618-18-2