Leptomycin A
Lieferant: Apollo Scientific
BIL2100-1MG BIL2100-5MG
APOSBIL2100-1MGEA 340 CHF
APOSBIL2100-1MG APOSBIL2100-5MG
Leptomycin A
Leptomycin A
  • Antibodies
Formel: C₃₂H₄₆O₆
MW: 526,7 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 87081-36-5