D(-)-Luciferin freie Säure ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
BIL1349-100MG BIL1349-250MG BIL1349-50MG
APOSBIL1349-100MGEA 80.1 CHF
APOSBIL1349-100MG APOSBIL1349-250MG APOSBIL1349-50MG
D(-)-Luciferin freie Säure ≥99,5%
D(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
Melting Pt: 200…201 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00042929
CAS-Nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3