Quercetin dihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIK9012-25GEA 105 CHF
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G APOSBIK9012-50MG APOSBIK9012-20MG
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Formel: C₁₅H₁₄O₉
MW: 338,268 g/mol
Melting Pt: 315 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149487
CAS-Nummer: 6151-25-3