Diosmin
Lieferant: Apollo Scientific
BIK9004-100G
BIK9004-25G
APOSBIK9004-100GEA
83.6
CHF
APOSBIK9004-100G
APOSBIK9004-25G
Diosmin
Diosmin
Formel:
C₂₈H₃₂O₁₅ Melting Pt: 274 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009772 CAS-Nummer: 520-27-4 |