Ketotifenfumarat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BIK4000-1G BIK4000-250MG
APOSBIK4000-1GEA 31.4 CHF
APOSBIK4000-1G APOSBIK4000-250MG
Ketotifenfumarat
Ketotifen fumarate
Formel: C₁₉H₁₉NOS
Melting Pt: 192 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079394
CAS-Nummer: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0