Jasmonsäure (Isomerengemisch)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Carboxymethyl)-2-(2-pentenyl)cyclopentanone, 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid
BIJ0379-100MG
BIJ0379-250MG
APOSBIJ0379-100MGEA
48.8
CHF
APOSBIJ0379-100MG
APOSBIJ0379-250MG
Jasmonsäure (Isomerengemisch)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
- Plant tissue culture tested
Formel:
C₁₂H₁₈O₃ Dichte: 1.07 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
221682-41-3 |