3-Iod-L-tyrosin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 73.1 CHF
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iod-L-tyrosin 98%
3-Iod-L-tyrosin
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formel: C₉H₁₀INO₃
Melting Pt: 196…198 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002608
CAS-Nummer: 70-78-0