Hypericin (aus Hypericum perforatum)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIH1002-10MGEA 244 CHF
APOSBIH1002-10MG APOSBIH1002-5MG APOSBIH1002-1MG
Hypericin (aus Hypericum perforatum)
Hypericin
Formel: C₃₀H₁₆O₈
MW: 504,45 g/mol
Melting Pt: 320 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00016683
CAS-Nummer: 548-04-9
EINECS: 208-941-0