Guanin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
BIG5143-100G
BIG5143-25G
APOSBIG5143-100GEA
166
CHF
APOSBIG5143-100G
APOSBIG5143-25G
Guanin Hydrochlorid
Guanin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₆ClN₅O Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00213670 CAS-Nummer: 635-39-2 |