D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIG5011-10G BIG5011-1G
APOSBIG5011-10GEA 706 CHF
APOSBIG5011-10G APOSBIG5011-1G
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Stable alternative to disodium salt.
Formel: C₆H₁₂NaO₉P
Melting Pt: 204 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006611
CAS-Nummer: 54010-71-8
EINECS: 258-921-0