Gibberellinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
BIG0500-10G
BIG0500-5G
APOSBIG0500-10GEA
166
CHF
APOSBIG0500-10G
APOSBIG0500-5G
Gibberellinsäure
Gibberellic acid
Gibberellic acid is a plant growth regulator.
- Plant tissue culture tested
Formel:
C₁₉H₂₂O₆ MW: 346,38 g/mol Melting Pt: 227 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00079329 CAS-Nummer: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 |