Fumagillin (aus Aspergillus fumigatus)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG0214-10MG
BIG0214-25MG
BIG0214-100MG
APOSBIG0214-10MGEA
95.8
CHF
APOSBIG0214-10MG
APOSBIG0214-25MG
APOSBIG0214-100MG
Fumagillin (aus Aspergillus fumigatus)
Fumagillin
Formel:
C₂₆H₃₄O₇ Melting Pt: 197…198 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03990453 CAS-Nummer: 23110-15-8 |