G418 Disulfat-Lösung 50 mg/ml
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0176-10ML
BIG0176-50ML
BIG0176-100ML
APOSBIG0176-10MLEA
131
CHF
APOSBIG0176-10ML
APOSBIG0176-50ML
APOSBIG0176-100ML
G418 Disulfat-Lösung 50 mg/ml
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ MW: 692,72 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |