L(-)-Xylose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
BIFS0118-10G
BIFS0118-5G
APOSBIFS0118-10GEA
95.8
CHF
APOSBIFS0118-10G
APOSBIFS0118-5G
L(-)-Xylose
L(-)-Xylose
Formel:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Melting Pt: 150…152 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151096 CAS-Nummer: 609-06-3 EINECS: 210-174-1 |