α-D(+)-Talose
Lieferant: Apollo Scientific
BIFS0116-1G BIFS0116-100MG
APOSBIFS0116-1GEA 685 CHF
APOSBIFS0116-1G APOSBIFS0116-100MG
α-D(+)-Talose
α-D(+)-Talose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Melting Pt: 124…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064906
CAS-Nummer: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5