D(-)-Lyxose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIFS0109-1G BIFS0109-5G BIFS0109-10G
APOSBIFS0109-1GEA 34.8 CHF
APOSBIFS0109-1G APOSBIFS0109-5G APOSBIFS0109-10G
D(-)-Lyxose
D(-)-Lyxose
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Melting Pt: 108…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064362
CAS-Nummer: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8