L(+)-Arabinose 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 78.4 CHF
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinose 98%
L(+)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Melting Pt: 160…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6