Vincristinsulfat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIFK0048-10MGEA 149 CHF
APOSBIFK0048-10MG APOSBIFK0048-50MG APOSBIFK0048-100MG
Vincristinsulfat
Vincristine sulphate
Vincristine is a mitotic inhibitor.
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MW: 923,04 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00084729
CAS-Nummer: 2068-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II