Tipifarnib freie Base ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-6-(Amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl)-4-(3-chlorophenyl)-1-methylquinolin-2(1H)-one
BIFK0043-10MG BIFK0043-5MG BIFK0043-2MG
APOSBIFK0043-10MGEA 340 CHF
APOSBIFK0043-10MG APOSBIFK0043-5MG APOSBIFK0043-2MG
Tipifarnib freie Base ≥98%
Tipifarnib
Formel: C₂₇H₂₂Cl₂N₄O
MW: 489,3958 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD07772347
CAS-Nummer: 192185-72-1