StemRegenin 1 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BIFK0042-10MG BIFK0042-50MG
APOSBIFK0042-10MGEA 87 CHF
APOSBIFK0042-10MG APOSBIFK0042-50MG
StemRegenin 1 freie Base ≥99%
StemRegenin 1
Formel: C₂₄H₂₃N₅OS
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD16987861
CAS-Nummer: 1227633-49-9