Motesanib freie Base 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3,3-Dimethylindolin-6-yl)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)nicotinamide, AMG706
BIFK0029-10MG BIFK0029-50MG BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA 78.4 CHF
APOSBIFK0029-10MG APOSBIFK0029-50MG APOSBIFK0029-100MG
Motesanib freie Base 99%
Motesanib
Formel: C₂₂H₂₃N₅O
Melting Pt: 140…151 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD10567689
CAS-Nummer: 453562-69-1