Afatinib freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S,E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, BIBW2992, Tovok
BIFK0010-25MG BIFK0010-100MG BIFK0010-250MG
APOSBIFK0010-25MGEA 105 CHF
APOSBIFK0010-25MG APOSBIFK0010-100MG APOSBIFK0010-250MG
Afatinib freie Base ≥99%
Afatinib
Formel: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
Melting Pt: 130…142 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12407405
CAS-Nummer: 850140-72-6