YM155 ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Sepantronium Bromide, 1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(pyrazin-2-ylmethyl)-4,9-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]imidazol-3-ium bromide
BIFK0009-50MG
APOSBIFK0009-50MGEA 166 CHF
APOSBIFK0009-50MG
YM155 ≥98%
YM155
Formel: C₂₀H₁₉BrN₄O₃
MW: 443,29 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11983133
CAS-Nummer: 781661-94-7