PP242 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
BIFK0004-10MG
BIFK0004-5MG
APOSBIFK0004-10MGEA
78.4
CHF
APOSBIFK0004-10MG
APOSBIFK0004-5MG
PP242 freie Base ≥99%
PP242
Formel:
C₁₆H₁₆N₆O Melting Pt: 146…156 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD12196869 CAS-Nummer: 1092351-67-1 |