Fluoresceindiacetat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
BIF4105-25G
BIF4105-5G
APOSBIF4105-25GEA
158
CHF
APOSBIF4105-25G
APOSBIF4105-5G
Fluoresceindiacetat
Fluoresceindiacetat
Formel:
C₂₄H₁₆O₇ MW: 416,38 g/mol Melting Pt: 200…203 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00005062 CAS-Nummer: 596-09-8 EINECS: 209-877-6 |