Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIF1011-1G
BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA
174
CHF
APOSBIF1011-1G
APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formel:
C₃₁H₃₆N₂O₆ MW: 532,6 g/mol Melting Pt: 76…78 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01862894 CAS-Nummer: 333973-51-6 |