Fumonisin B2 (aus Fusarium moniliforme)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1,1?-[1-(12-amino-4,11-dihydroxy-2-methyl-tridecyl)-2-(1-methylpentyl)-1,2-ethane-diyl]ester, Fumonisin B2 from Fusarium moniliforme, sphingosine N-acyltransferase inhibitor, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1,1'-(1-(2-amino-9,11-dihydroxy-2-methyltridecyl)-2-(1-methylpentyl)-1,2-ethanediyl) ester
BIF1005-1MG BIF1005-100UG
APOSBIF1005-1MGEA 662 CHF
APOSBIF1005-1MG APOSBIF1005-100UG
Fumonisin B2 (aus Fusarium moniliforme)
Fumonisin B2
Formel: C₃₄H₅₉NO₁₄
MW: 705,839 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00133350
CAS-Nummer: 116355-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I