Fumonisin B1 (aus Fusarium moniliforme)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIF1004-1MG BIF1004-5MG
APOSBIF1004-1MGEA 323 CHF
APOSBIF1004-1MG APOSBIF1004-5MG
Fumonisin B1 (aus Fusarium moniliforme)
Fumonisin B1
Formel: C₃₄H₅₉NO₁₅
MW: 721,838 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00133349
CAS-Nummer: 116355-83-0