Folsäure ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSBIF0608-100GEA
123
CHF
APOSBIF0608-100G
APOSBIF0608-25G
Folsäure ≥98%
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ MW: 441,41 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |