all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5(Z),8(Z),11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosapentaenoic Acid, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA
BIE1310-5G
BIE1310-10G
BIE1310-25G
APOSBIE1310-5GEA
131
CHF
APOSBIE1310-5G
APOSBIE1310-10G
APOSBIE1310-25G
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Formel:
C₂₀H₃₀O₂ MW: 302,46 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00065716 CAS-Nummer: 10417-94-4 |