Evans-Blau
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIE0601-25G BIE0601-5G
APOSBIE0601-25GEA 0 CHF
APOSBIE0601-25G APOSBIE0601-5G
Evans-Blau
Evans blue
Formel: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004021
CAS-Nummer: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III