Diosmetin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone
BIDF1026-100MG
BIDF1026-250MG
APOSBIDF1026-100MGEA
95.8
CHF
APOSBIDF1026-100MG
APOSBIDF1026-250MG
Diosmetin
Diosmetin
Formel:
C₁₆H₁₂O₆ MW: 300,27 g/mol Melting Pt: 259…264 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017425 CAS-Nummer: 520-34-3 |