2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Deoxyguanosine triphosphate trisodium salt, 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 254 CHF
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
MW: 573,12 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00080337
CAS-Nummer: 93919-41-6