Docetaxel ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BID2710-100MG BID2710-1G
APOSBID2710-100MGEA 105 CHF
APOSBID2710-100MG APOSBID2710-1G
Docetaxel ≥99%
Docetaxel
Formel: C₄₃H₅₃NO₁₄
Melting Pt: 186…192 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00800737
CAS-Nummer: 114977-28-5