2-Desoxy-D-lyxo-hexopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 335 CHF
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Desoxy-D-lyxo-hexopyranose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Melting Pt: 107…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014649
CAS-Nummer: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3