2'-Desoxyadenosin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
BID1006-10G BID1006-25G BID1006-50G
APOSBID1006-10GEA 36.7 CHF
APOSBID1006-10G APOSBID1006-25G APOSBID1006-50G
2'-Desoxyadenosin
2'-Desoxyadenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24 g/mol
Melting Pt: 187…189 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00056003
CAS-Nummer: 958-09-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III