Doxycycline monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BID0123-100G
BID0123-250G
BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA
158
CHF
APOSBID0123-100G
APOSBID0123-250G
APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Formel:
C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O Melting Pt: 167…168 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02682958 CAS-Nummer: 17086-28-1 EINECS: 209-271-1 |