Doxorubicin hydrochloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Doxorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
BID0120-100MG BID0120-1G BID0120-250MG
APOSBID0120-100MGEA 119 CHF
APOSBID0120-100MG APOSBID0120-1G APOSBID0120-250MG
Doxorubicin hydrochloride 99%
Doxorubicin hydrochloride
Inhibitor of RNA synthesis.
Formel: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 579,98 g/mol
Melting Pt: 216 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077757
CAS-Nummer: 25316-40-9
EINECS: 246-818-3